Learn More
Thermographic Measurements Thermax Temperaturindikator mit 10-Felder-Messstreifen
Irreversibler Schwellenwertindikator für den einmaligen Gebrauch, der die höchste erreichte Temperatur meldet.
Marke: Thermographic Measurements M10STHERGAD01P1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Unverzügliche Reaktion
- Permanente Aufzeichnung der höchsten erreichten Temperatur
- Öl-, wasser- und dampfbeständig
- Kostengünstig und benutzerfreundlich
- Selbstklebend
Spezifikation
ISO9001 | |
Laboratory Research, Medical services, Instrumentation, Electronics Industry, Automotive, Aerospace, Steel, Metallurgy, Plastics Industry, Food Industry | |
51 mm | |
18 mm | |
Thermax 10 Level Temperature indicator Range A | |
71 °C | |
2°C | |
40°C to 71°C | |
Electrical Equipment, Pumps, Braking systems, Water Pumps, Aeronautical Equpment, Military Equipment | |
40, 42, 44, 46, 49, 54, 60, 62, 65, 71°C | |
18 mm |
Single-use | |
2 in. | |
40 bis 60% | |
Polyester Film | |
160 °F | |
36°F | |
104°F to 160°F | |
Yes | |
±1 °C | |
Visual Indicator | |
°C and °F |