Learn More
Julabo™ Wärmebadflüssigkeiten
Geeignet für die Temperaturregelung, Julabo™ Wärmebadflüssigkeiten ermöglichen einen sicheren und zuverlässigen Betrieb.
Marke:  Julabo™ 8940120
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10518530
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Für geschlossene Systeme wie Presto oder Forte
  • Großer Temperaturbereich
  • Niedrige Viskosität
  • Hohe Stabilität
  • Gute Wärmeleitfähigkeit
  • Minimaler Geruch
  • Niedrige Korrosionsneigung
  • Geringe Toxizität
  • Lange Haltbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
Klar
Thermal Badflüssigkeit
Ideal für Anwendungen zur Temperaturkontrolle, garantiert einen sicheren und zuverlässigen Betrieb, Viskosität
HL80
>420 °C
-85 °C bis +170 °C
Wärmebad
Ablasshahn
10 l
3.21 mm2/s bei 20 °C