Learn More
Julabo™ Wärmebadflüssigkeiten
Geeignet für die Temperaturregelung, Julabo™ Wärmebadflüssigkeiten ermöglichen einen sicheren und zuverlässigen Betrieb.
145.00 € - 1380.40 €
Spezifikation
Typ Thermal Badflüssigkeit
Art der Flüssigkeitszuführung Wärmebad
Enthält Ablasshahn
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 18
Produktcode Marke Farbe Menge Modell Temperaturbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Menge Modell Temperaturbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
11950278
Unterlagen ansehen
Julabo™
8940115
Klar 5 l H10 -20 °C bis +180 °C
476.00 €
5 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11900228
Unterlagen ansehen
Julabo™
8940101
Durchsichtig 5 l Thermal M 40 bis 170 °C
267.00 €
5 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10551802
Unterlagen ansehen
Julabo™
8940102
Hellbraun 10 l HS 20 °C bis 250 °C
820.00 €
10 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11967458
Unterlagen ansehen
Julabo™
8940107
Klar 5 l H5 -50 °C bis +105 °C
436.00 €
5 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11924738
Unterlagen ansehen
Julabo™
8940111
Klar 5 l H350 50 °C bis 350 °C
488.00 €
5 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11957458
Unterlagen ansehen
Julabo™
8940114
Klar 10 l H10 -20 °C bis +180 °C
1015.00 €
10 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11970218
Unterlagen ansehen
Julabo™
8940106
Klar 10 l H5 -50 °C bis +105 °C
1040.00 €
10 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11960218
Unterlagen ansehen
Julabo™
8940105
Klar 5 l HY -80 °C bis +55 °C
410.00 €
5 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11950238
Unterlagen ansehen
Julabo™
8940104
Klar 10 l HY -80 °C bis +55 °C
820.00 €
10 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10518530
Unterlagen ansehen
Julabo™
8940120
Klar 10 l HL80 -85 °C bis +170 °C Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11960248
Unterlagen ansehen
Julabo™
8940121
Klar 5 l HL80 -85 °C bis +170 °C Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10162101
Unterlagen ansehen
Julabo™
8940108
Hellbraun 10 l H20S 0 °C bis 220 °C
926.00 €
10 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11920268
Unterlagen ansehen
Julabo™
8940132
Hellbraun 10 l H250S 20 °C bis 250 °C
902.00 €
10 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11989068
Unterlagen ansehen
Julabo™
8940103
Hellbraun 5 l HS 20 °C bis 250 °C
354.00 €
5 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11924728
Unterlagen ansehen
Julabo™
8940131
Hellgelb 5 l H335 30 °C bis 335 °C Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11930268
Unterlagen ansehen
Julabo™
8940133
Hellbraun 5 l H250S 20 °C bis 250 °C
451.00 €
5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11947458
Unterlagen ansehen
Julabo™
8940125
Hellgelb 5 l Thermisch G -30 °C bis +80 °C
145.00 €
5 Liter
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10468881
Unterlagen ansehen
Julabo™
8940100
Durchsichtig 10 l Thermal M 40 bis 170 °C
545.00 €
10 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Für geschlossene Systeme wie Presto oder Forte
  • Großer Temperaturbereich
  • Niedrige Viskosität
  • Hohe Stabilität
  • Gute Wärmeleitfähigkeit
  • Minimaler Geruch
  • Niedrige Korrosionsneigung
  • Geringe Toxizität
  • Lange Haltbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
Thermal Badflüssigkeit
Wärmebad
Ablasshahn
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • THERMAL G
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.