missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Die Original-7081-Schuhe
Tierische Fette, Öl- und kraftstoffbeständig.Behandelt mit Sanitized™.
56.85 € - 69.95 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC |
---|---|
Farbe | Hellblau, Weiß |
Material | Leder |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Modell | 7081 |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15662508
|
Abeba™
7081/35 |
35 |
56.85 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15672508
|
Abeba™
7081/36 |
36 |
59.55 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15682508
|
Abeba™
7081/37 |
37 |
66.85 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15692508
|
Abeba™
7081/38 |
38 |
69.95 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15602518
|
Abeba™
7081/39 |
39 |
67.90 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15612518
|
Abeba™
7081/40 |
40 |
67.90 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15622518
|
Abeba™
7081/41 |
41 |
69.95 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15632518
|
Abeba™
7081/42 |
42 |
56.85 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15642518
|
Abeba™
7081/43 |
43 |
67.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
- Glattleder
- Hellblau/weiß
- Rutschfeste Außensohle
- Desinfizierte,
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Innensohle aus Leder
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC | |
Leder | |
7081 |
Hellblau, Weiß | |
Rutschfest | |
Tierische Fette, Öl und Brennstoff |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts