Learn More
Abeba™ Die Original-7081-Schuhe
Tierische Fette, Öl- und kraftstoffbeständig.Behandelt mit Sanitized™.
Marke: Abeba™ 7081/42
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
- Glattleder
- Hellblau/weiß
- Rutschfeste Außensohle
- Desinfizierte,
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Innensohle aus Leder
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC | |
Leder | |
Rutschfest | |
Tierische Fette, Öl und Brennstoff |
Hellblau, Weiß | |
42 | |
7081 |