Learn More
Texwipe™ TechniCloth™ Vlies-Wischtücher, getränkt
Für Anwendungen der ISO-Klasse 6 und 7
Marke: Texwipe™ TX1041
46.69 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
- Vorgesättigt
- Kostengünstige Allzweck-Vlies-Wischtücher aus einer Mischung aus 55 % Cellulose und 45 % Polyester vereinen die Saugfähigkeit natürlicher Fasern mit der Reinheit und Festigkeit synthetischer Fasern
- Bei der Wasserstrahlverfestigung werden Fasern mit Wasserstrahlen gemischt, wodurch chemische Bindemittel überflüssig werden
- Hervorragende bidirektionale Festigkeit und sehr geringe Freisetzung extrahierbarer Lösungsmittel
- Bieten hervorragende Nass- und Trockenfestigkeit, Lösungsmittelverträglichkeit und Säurebeständigkeit
- Zerkratzen oder scheuern keine empfindlichen Präzisionsbauteile
Bestellinformation
Erhältlich als Trocken-Wischtücher oder als CleanPak™, getränkt mit 70 % Isopropylalkohol. Basisgewicht: 67 g/m2.
Spezifikation
TechniSat™ vorbefeuchtete Wischtücher | |
27,9 cm | |
22,9 cm | |
Autoklavierbar | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999 | |
Entwickelt für die Außenreinigung von Produktions- und Laborgeräten, ideal für die Reinigung von Oberflächen in Reinräumen während und im Anschluss an den Produktionsfluss | |
70 % Isopropylalkohol |
11 in. | |
11 in. | |
Polyester-Zellulose | |
69 | |
11 x 9 in. (28 x 23 cm) | |
70/Packung |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02