Learn More
Texwipe™ Sterile Wattestäbchen
Hergestellt aus 100 % Baumwolle mit USP-Gütegrad
Marke:  Texwipe™ STX705W
433.96 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17435353
  • 636.00 € / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit einem wässrigen Klebstoff auf Holz- oder Polystyrolstäbchen verklebt
  • Hochpräzise automatisierte Prozesse werden eingesetzt, um die Tupfer mit engen und konsistenten Toleranzen herzustellen
  • Leicht zu öffnende, einzeln verpackte Tupfer für Sterilität
  • Gammabestrahlt gemäß Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6 gemäß ANSI/AAMI/ISO11137
  • Vorsterilisierte Tupfer vermeiden das Umverpacken, die Dokumentation und Validierung von
  • autoklavierten Tupfern
  • Chargencode und Verfallsdatum sind auf jeder Verpackung gekennzeichnet
  • Mit Barcode zur Bestandskontrolle
  • Bestrahlungsbescheinigung und Konformitätszertifikat beigefügt
  • Verpackung für den weltweiten Einsatz beschriftet
Anwendungen:
Diagnostische Probenahme, Umweltüberwachung und Reinigung mit Lösungsmitteln wie IPA
Spezifikation
Spezifikation
6,1 in.
155mm
137mm
0,25 in.
Aus Holz
Steriler Baumwolltupfer mit Holzgriff
5,3 in.
Baumwolle in USP-Qualität
6,4mm
Holz
Name des Produkts
Texwipe™ Sterile Wattestäbchen > Stielgriff aus Holz