Learn More
Texwipe™ ClipperMop™ Mopp
Zur Verwendung mit nassen, trockenen oder sterilen Wischtüchern
234.00 € - 387.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Reinraummopp |
---|---|
Sterilität | Steril |
Zertifizierung/Konformität | ISO-Klasse 3 bis 8 |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11561214
|
Texwipe™
TX7102 |
7 x 4 in. Kopfeinheit und 30 bis 53 in. Teleskopstiel |
234.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11571214
|
Texwipe™
TX7103 |
11 x 4 Zoll Kopfbaugruppe und 30 bis 53 Zoll Teleskopgriff |
387.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Zur Verwendung mit nassen, trockenen oder sterilen Wischtüchern
- Kompatibel mit Protokollen für die ISO-Klasse 3 für 8 Reinräume, sterile und aseptische Bereiche
- Entwickelt für die Verwendung von standardmäßigen 9 × 9 in. (23 × 23 cm) und 12 × 12 in. (30.5 × 30.5 cm) Reinraum-Wischtüchern – erübrigt die Qualifizierung und Inventarisierung von zusätzlichen Wischtüchern oder Moppbezügen
- Der zum Patent angemeldete Moppkopf verwendet nicht scheuernde Polyethylen-Clips, um ein oder mehrere Wischtücher sicher am Kopf zu befestigen
- Die Wischtuch-Befestigungsmethode gibt keine Partikel, Fasern oder Schmutz frei
- Das System kann durch Gammabestrahlung, Chemikalien, verdampftes Wasserstoffperoxid (VHP) oder Ethylenoxid (EtO) sterilisiert werden.
Spezifikation
Reinraummopp | |
Steril | |
ISO-Klasse 3 bis 8 |