Learn More
Texwipe™ ClipperMop™ Mopp
Zur Verwendung mit nassen, trockenen oder sterilen Wischtüchern
Marke: Texwipe™ TX7103
347.43 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Wischmopp mit Teleskopgriff und Kopfeinheit
Beschreibung
Zur Verwendung mit nassen, trockenen oder sterilen Wischtüchern
- Kompatibel mit Protokollen für die ISO-Klasse 3 für 8 Reinräume, sterile und aseptische Bereiche
- Entwickelt für die Verwendung von standardmäßigen 9 × 9 in. (23 × 23 cm) und 12 × 12 in. (30.5 × 30.5 cm) Reinraum-Wischtüchern – erübrigt die Qualifizierung und Inventarisierung von zusätzlichen Wischtüchern oder Moppbezügen
- Der zum Patent angemeldete Moppkopf verwendet nicht scheuernde Polyethylen-Clips, um ein oder mehrere Wischtücher sicher am Kopf zu befestigen
- Die Wischtuch-Befestigungsmethode gibt keine Partikel, Fasern oder Schmutz frei
- Das System kann durch Gammabestrahlung, Chemikalien, verdampftes Wasserstoffperoxid (VHP) oder Ethylenoxid (EtO) sterilisiert werden.
Spezifikation
Reinraummopp | |
Steril | |
11 x 4 Zoll Kopfbaugruppe und 30 bis 53 Zoll Teleskopgriff | |
ISO-Klasse 3 bis 8 |