Learn More
Tetramethylammoniumhydroxid-Pentahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10657761
Tetramethylammoniumhydroxid-Pentahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10657761
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10657761
Marke: Thermo Scientific Acros 420531000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10424-65-4
Summenformel C4H23NO6
Molekulargewicht (g/mol) 181.23
MDL-Nummer MFCD00149566
InChI-Schlüssel MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, b2hkt2lckq, unii-b2hkt2lckq, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate, tmaoh, tetramethylammoniumhydroxid, tetrametanoamonio hydroxido, tetrametiloamonio hydroxido, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, hydrate 1:1:5, acmc-2098bmMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 82620
IUPAC-Name Tetramethylazanium;hydroxid;pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Schmelzpunkt 68°C to 71°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)4NOH·5H2O
Menge 100 g
Beilstein 04, 50
Formelmasse 181.23
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462200 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/04/2024 Catalog Number420530050,420531000,420530250,420535000
ChargennummerA0461335 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number420530050,420531000,420530250,420535000
ChargennummerB0148317 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number420530050,420531000,420530250,420535000
ChargennummerB0154984 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog Number420530050,420531000,420530250,420535000
ChargennummerA0455658 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2023 Catalog Number420530050,420531000,420530250,420535000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.
Name des Produkts
Tetramethylammoniumhydroxid-Pentahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >