Learn More
Tetrabutylammoniumhydroxidpentahydrat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10134550
Tetrabutylammoniumhydroxidpentahydrat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10134550
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10134550
Marke: Thermo Scientific Acros 207521000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10424-65-4
Summenformel C4H23NO6
Molekulargewicht (g/mol) 181.23
MDL-Nummer MFCD00149566
InChI-Schlüssel MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, b2hkt2lckq, unii-b2hkt2lckq, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate, tmaoh, tetramethylammoniumhydroxid, tetrametanoamonio hydroxido, tetrametiloamonio hydroxido, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, hydrate 1:1:5, acmc-2098bmMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 82620
IUPAC-Name Tetramethylazanium;hydroxid;pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Schmelzpunkt 62.0°C to 71.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)4NOH·5H2O
Menge 100 g
Beilstein 04, 50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 181.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Hygroskopische Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0447282 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/05/2024 Catalog Number207521000,207525000,207520250
ChargennummerA0441824 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2023 Catalog Number207521000,207525000,207520250
ChargennummerA0400907 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number207521000,207525000,207520250
ChargennummerA0393796 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number207521000,207525000,207520250
ChargennummerA0418322 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number207521000,207525000,207520250
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methanaminium, N, N,N-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate,Tetramethylammoniumhydroxide
Name des Produkts
Tetrabutylammoniumhydroxidpentahydrat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals >