Learn More
Tetrahydrofuran-d8, 99.5 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15471457
Tetrahydrofuran-d8, 99.5 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471457
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15471457
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036551.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran-d8
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis Isotopic
Dichte 0,985 g/mL
Flammpunkt -17 °C (-1 °F)
Menge 1 g
CAS 1693-74-9
Schmelzpunkt -106 °C
Siedepunkt 66 °C
Summenformel C4H8O
MDL-Nummer MFCD00044238
UN-Nummer UN2056
Synonym tetrahydrofuran-d8, deuterated thf, octadeuterotetrahydrofuran, deuterated tetrahydrofuran, tetrahydrofuran-d8 thf-d8, tetrahydrofuran-d8, ≥99.5 atom % d, 2h4 tetrahydro 2h4 furan, thf-d8, 2h8 tetrahydrofuran, furan-d4-, tetrahydro-d4
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
InChI-Schlüssel WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
SMILES [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriooxolan
Molekulargewicht (g/mol) 80.16
PubChem CID 80290
Formelmasse 80.16
Reinheit (%) 99.5%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ06B005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number036551.03
ChargennummerF29S020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number036551.03
ChargennummerU25B062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number036551.03
ChargennummerL06R046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number036551.03
ChargennummerA12R008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number036551.03
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran-d8
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: [2H4]Tetrahydro[2H4]furan
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tetrahydrofuran-d8, 99.5 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals >