Learn More
Tetrahydrofuran-d8, 100 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11364448
Tetrahydrofuran-d8, 100 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364448
Je 10
Click to view available options
Menge:
2 Ea.
Je 10
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11364448
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042348.KV
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Tetrahydrofuran-d_8 is a deuterated THF that is used in various synthesis reactions and also used as a precursor for various polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1693-74-9
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 80.16
MDL-Nummer MFCD00044238
InChI-Schlüssel WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
Synonym tetrahydrofuran-d8, deuterated thf, octadeuterotetrahydrofuran, deuterated tetrahydrofuran, tetrahydrofuran-d8 thf-d8, tetrahydrofuran-d8, ≥99.5 atom % d, 2h4 tetrahydro 2h4 furan, thf-d8, 2h8 tetrahydrofuran, furan-d4-, tetrahydro-d4
PubChem CID 80290
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriooxolan
SMILES [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran-d8
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis Isotopic
Dichte 0,985 g/mL
Flammpunkt −17 °C (−1 °F)
Verpackung Ampullen, vorgeritzt
Menge Je 10
Schmelzpunkt -106 °C
Siedepunkt 66 °C
UN-Nummer UN2056
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 80.16
Reinheit (%) 100%
Name des Produkts
Tetrahydrofuran-d8, 100 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals >