Learn More
Tetrahydrofuran, spektralphotometrischer Gütegtrad, ≥99.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10044053
Tetrahydrofuran, spektralphotometrischer Gütegtrad, ≥99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10044053
500 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 10044053
Marke: Thermo Scientific Acros 222165000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-99-9, 128-37-0
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00005356
InChI-Schlüssel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofuranoMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-Name Oxolan
SMILES C1CCOC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran
Schmelzpunkt -108.4°C
Namenshinweis For spectroscopy
Extinktion 1 max. at 215nm, 0.5 max. at 230nm, 0.26 max. at 240nm, 0.1 max. at 250nm, 0.05 max. at 260nm, 0.04 max. at 270nm, 0.02 max. at 280nm, (1 cm cell vs HPLC-grade water), (1 cm cell vs HPLC-grade water) at 0nm
Azidität ≤0.0002meq/g
Alkalinität ≤0.0006meq/g
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 66.0°C
Menge 500 mL
Flammpunkt −21°C
Identifizierung Pass Test
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.407
Prozentgehaltsbereich 99.5+%
Rückstand nach Verdampfung ≤0.005%
Relative Dichte 0.88
Dampfdruck Vapor Pressure: 200mbar at 20°C
Viskosität 0.55 mPa.s (20°C)
Wasser ≤0.03%
Fieser 01,1140; 02,398; 03,278; 05,649; 06,570
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, methylene chloride and acetone
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Spektroskopie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467876 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number222160025,222162500,222160010,222165000
ChargennummerA0459096 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number222160025,222162500,222160010,222165000
ChargennummerA0459096 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2024 Catalog Number222160025,222162500,222160010,222165000
ChargennummerA0450720 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2024 Catalog Number222160025,222162500,222160010,222165000
ChargennummerA0453036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2023 Catalog Number222160025,222162500,222160010,222165000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Tetrahydrofuran, spektralphotometrischer Gütegtrad, ≥99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >