Learn More
Tetradecanonitril, 98 %, Thermo Scientific™
24.62 € - 332.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 629-63-0 |
---|---|
Summenformel | C14H27N |
Molekulargewicht (g/mol) | 209.38 |
MDL-Nummer | MFCD00019848 |
InChI-Schlüssel | MLRCLPRHEOPXLL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | myristonitrile, tetradecanonitrile, 1-cyanotridecane, myristyl nitrile, n-tridecyl cyanide, myrystyl nitrile, tridecyl cyanide, c14-18 nitriles, c14-c18 alkylnitrile, acmc-209nb3Mehr anzeigen |
PubChem CID | 64678 |
IUPAC-Name | Tetradecannitril |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCC#N |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11418597
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19704.14 |
25 g | N/A | N/A | N/A | |||||
11428597
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19704.22 |
100 g | N/A | N/A | N/A | |||||
11438597
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19704.36 |
500 g | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
629-63-0 | |
209.38 | |
MLRCLPRHEOPXLL-UHFFFAOYSA-N | |
64678 | |
CCCCCCCCCCCCCC#N |
C14H27N | |
MFCD00019848 | |
myristonitrile, tetradecanonitrile, 1-cyanotridecane, myristyl nitrile, n-tridecyl cyanide, myrystyl nitrile, tridecyl cyanide, c14-18 nitriles, c14-c18 alkylnitrile, acmc-209nb3Mehr anzeigen | |
Tetradecannitril |
Spezifikation
Tetradecanonitrile | |
∼19°C | |
226°C to 227°C (100 mmHg) | |
C14H27N | |
MFCD00019848 | |
myristonitrile, tetradecanonitrile, 1-cyanotridecane, myristyl nitrile, n-tridecyl cyanide, myrystyl nitrile, tridecyl cyanide, c14-18 nitriles, c14-c18 alkylnitrile, acmc-209nb3 | |
CCCCCCCCCCCCCC#N | |
209.38 | |
209.38 |
629-63-0 | |
0.83 | |
Odorless | |
1.4415 | |
1705598 | |
MLRCLPRHEOPXLL-UHFFFAOYSA-N | |
Tetradecannitril | |
64678 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 211-099-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen