Learn More
Tetradecanonitril, 98 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11438597
Tetradecanonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11438597
500 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11438597
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19704.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-63-0
Summenformel C14H27N
Molekulargewicht (g/mol) 209.38
MDL-Nummer MFCD00019848
InChI-Schlüssel MLRCLPRHEOPXLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym myristonitrile, tetradecanonitrile, 1-cyanotridecane, myristyl nitrile, n-tridecyl cyanide, myrystyl nitrile, tridecyl cyanide, c14-18 nitriles, c14-c18 alkylnitrile, acmc-209nb3
PubChem CID 64678
IUPAC-Name Tetradecannitril
SMILES CCCCCCCCCCCCCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetradecanonitrile
Schmelzpunkt ∼19°C
Dichte 0.83
Siedepunkt 226°C to 227°C (100 mmHg)
Geruch Odorless
Brechungsindex 1.4415
Menge 500 g
Beilstein 1705598
Formelmasse 209.38
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerC7579A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Chargennummer10139631 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tetradecanonitril, 98 %, Thermo Scientific™ >