Learn More
Tetrabutylammoniumbromid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
28.40 € - 838.17 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1643-19-2 |
---|---|
Summenformel | C16H36BrN |
Molekulargewicht (g/mol) | 322.36 |
MDL-Nummer | MFCD00011633 |
InChI-Schlüssel | JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | tetrabutylammonium bromide, tetra-n-butylammonium bromide, tbab, tetrabutylazanium bromide, tetrabutyl ammonium bromide, tetrabutyl-ammonium bromide, aliquat 100, tbabr, ipc-tba-br, unii-vjz168i98r |
PubChem CID | 74236 |
ChEBI | CHEBI:51993 |
IUPAC-Name | Tetrabutylazanium;bromid |
SMILES | CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10646202
|
Thermo Scientific Acros
185680250 |
25 g | Glasflasche |
28.40 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10586783
|
Thermo Scientific Acros
185680500 |
50 g | Glasflasche |
42.96 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10327940
|
Thermo Scientific Acros
185681000 |
100 g | Glasflasche |
74.84 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10266000
|
Thermo Scientific Acros
185685000 |
500 g | Glasflasche |
242.37 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11345932
|
Thermo Scientific Acros
185680025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
838.17 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
PhasentransferkatalysatorChemische Identifikatoren
1643-19-2 | |
322.36 | |
JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M | |
74236 | |
Tetrabutylazanium;bromid |
C16H36BrN | |
MFCD00011633 | |
tetrabutylammonium bromide, tetra-n-butylammonium bromide, tbab, tetrabutylazanium bromide, tetrabutyl ammonium bromide, tetrabutyl-ammonium bromide, aliquat 100, tbabr, ipc-tba-br, unii-vjz168i98r | |
CHEBI:51993 | |
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-] |
Spezifikation
Tetrabutylammonium bromide | |
1643-19-2 | |
Creme bis Weiß | |
99% min. (Argentometry) | |
[CH3(CH2)3]4NBr | |
04,477; 05,644; 07,353; 17,363 | |
Solubility in water: 600g/L (20°C). | |
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-] | |
322.36 | |
CHEBI:51993 | |
99+% |
99+% | |
100.0°C to 104.0°C | |
Echt | |
C16H36BrN | |
MFCD00011633 | |
tetrabutylammonium bromide, tetra-n-butylammonium bromide, tbab, tetrabutylazanium bromide, tetrabutyl ammonium bromide, tetrabutyl-ammonium bromide, aliquat 100, tbabr, ipc-tba-br, unii-vjz168i98r | |
JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M | |
Tetrabutylazanium;bromid | |
74236 | |
322.36 | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 216-699-2
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Tetrabutylammonium bromide
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Tetrabutylammonium bromide