Learn More
Tetrabutylammoniumbromid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345932
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1643-19-2
Summenformel C16H36BrN
Molekulargewicht (g/mol) 322.36
MDL-Nummer MFCD00011633
InChI-Schlüssel JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium bromide, tetra-n-butylammonium bromide, tbab, tetrabutylazanium bromide, tetrabutyl ammonium bromide, tetrabutyl-ammonium bromide, aliquat 100, tbabr, ipc-tba-br, unii-vjz168i98r
PubChem CID 74236
ChEBI CHEBI:51993
IUPAC-Name Tetrabutylazanium;bromid
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabutylammonium bromide
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 100.0°C to 104.0°C
Farbe Creme bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel [CH3(CH2)3]4NBr
Menge 2.5 kg
Fieser 04,477; 05,644; 07,353; 17,363
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 600g/L (20°C).
Formelmasse 322.36
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tetrabutylammoniumbromid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >