Learn More
Memmert™ Reagenzglasgestelle mit 24 Bohrungen
Reagenzglasgestelle mit 24 Bohrungen zweireihig angeordnet
Marke: Memmert™ WTB24B48829
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gestell für Reagenzgläser
- 24 Bohrungen, 2-reihig angeordnet
Spezifikation
24 Bohrungen, 2-reihig angeordnet | |
Reagenzglasgestell | |
18 mm |
WTB24 | |
Längs für die Größen 15 und 24 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Reagenzglasgestelle mit 24 Bohrungen > WTB24
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur