Learn More
Motic™ AE 2000 Binokular-Inversionsmikroskop
Verwenden Sie dieses Mikroskop für die Ausbildung und für hochwertige professionelle Anwendungen. Die Motic™ AE 2000 Binokular-Inversionsmikroskope sind ideal für die routinemäßige Beobachtung von lebenden Zellen.
Marke: Motic™ 1100103800054
Beschreibung
- Binokular-/Trinokular-Kopf vom Typ Siedentopf mit einem Neigungswinkel von 45°, 360° schwenkbar
- Weitfeldokular mit hohem Blickpunkt N-WF 10X/20 mm mit Okularjustierung und Augenmuscheln aus Kautschuk
- Seitlicher Quadrupel-Objektivwechselrevolver
- CCIS Planachromatische Objektive PL4X, LWD PL40X
- CCIS Planachromatische Phasenobjektive PL Ph10X, LWD PL Ph20X
- ELWD-Kondensor N. A. 0.30
- Phasenschieber Ph1, BF
- Phasenzentrierteleskop
- Einfacher Tisch mit Tischeinsätzen aus Metall oder Glas
- Halogenbeleuchtung 6 V/30 W mit Intensitätskontrolle und Schlafmodus
Spezifikation
45 mm blau, grüne Interferenz und neutrale Dichtefilter mit Filterschieber; Sechskantschlüssel, Staubschutzabdeckung aus Vinyl, Netzkabel | |
Inversmikroskop | |
40X, 100X, 200X, 400X | |
Für die routinemäßige Inspektion von lebenden Zellen | |
6 V | |
20 mm | |
Halogen | |
AE2000 Trinokular |
100/240 V (CE) | |
ELWD N.A. 0.30 | |
Infinity-korrigiert, plan-achromatisch, Phasenkontrast | |
Seitliche Ausrichtung, vierfach | |
2 Jahre auf elektrische/5 Jahre auf optische und mechanische Teile | |
N-WF10X/20 mm | |
Siedentopf Trinokular, 45° geneigt, 360° schwenkbar, Lichtteilung 100:0/20:80 |