Learn More
Kartell™ Reagenzglaskappen, PE, D=10,5 mm (VE=100Stck.) D12MM
Reduzieren Sie das Risiko von Probenkontamination und Verschütten mit einer Polyethylen-Kappe. Kartell™ Reagenzglasverschlüsse sind speziell für die Aufnahme von sowohl Plastik- als auch gläsernen Reagenzgläsern konzipiert.
7.15 € - 16.45 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE/IVD |
---|---|
Material | Polyethylen |
Farbe | Naturfarben |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10749651
|
Kartell™
0065000 |
10,5 mm | 12 mm Teströhrchen |
7.15 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10182181
|
Kartell™
0065100 |
14 mm | 16 mm Teströhrchen |
13.15 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10737721
|
Kartell™
0065500 |
22 mm | Reagenzgläser mit 24 mm Durchmesser |
9.50 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10254331
|
Kartell™
0065700 |
33 mm | Reagenzgläser mit 35 mm Durchmesser |
16.45 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Aus PE
- Geeignet für Reagenzgläser aus Kunststoff oder Glas
Spezifikation
CE/IVD | |
Polyethylen | |
Naturfarben |