Learn More
Kartell™ Reagenzglaskappen, PE, D=10,5 mm (VE=100Stck.) D12MM
Reduzieren Sie das Risiko von Probenkontamination und Verschütten mit einer Polyethylen-Kappe. Kartell™ Reagenzglasverschlüsse sind speziell für die Aufnahme von sowohl Plastik- als auch gläsernen Reagenzgläsern konzipiert.
Marke: Kartell™ 0065000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Aus PE
- Geeignet für Reagenzgläser aus Kunststoff oder Glas
Spezifikation
Teströhrchenkappen | |
10,5 mm | |
Polyethylen | |
100/Pck. |
CE/IVD | |
Autoklavierbar | |
Naturfarben | |
12 mm Teströhrchen |