Learn More
Retsch™ Test Sieve with Calibration Certificate
Retsch™ Test Sieve is supplied with a Calibration Certificate that shows the exact measuring data of the mesh and a statistical evaluation of the data.
177.00 € - 325.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 200 mm |
---|---|
Mesh Material | Stainless Steel |
Typ | Test Sieve |
Zertifizierung/Konformität | DIN ISO 3310/1 |
Material | Stainless Steel |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10350722
|
Retsch™
60.331.000075 |
75 μm |
325.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10300732
|
Retsch™
60.331.001000 |
1.00 mm |
177.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- High quality joining technology guarantees permanently taut wire mesh
- One-piece cast sieve frame and seamless mesh joint prevent cross contamination
- Stainless steel sieve frame with high form stability
- High degree of corrosion resistance and easy cleaning thanks to high-alloy stainless steel
- Excellent product quality due to extensive optical inspection
- Maximum stability and optimum sealing when used in sieve stacks thanks to the o-ring which is placed in the recess designed for this purpose
- Clear and precise labeling of the sieves with full traceability based on individualized laser engraving
Spezifikation
200 mm | |
Test Sieve | |
Stainless Steel | |
50 mm |
Stainless Steel | |
DIN ISO 3310/1 | |
Calibration Certificate |