Learn More
Retsch™ Test Sieve with Calibration Certificate
Retsch™ Test Sieve is supplied with a Calibration Certificate that shows the exact measuring data of the mesh and a statistical evaluation of the data.
Marke: Retsch™ 60.331.001000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochwertige Fügetechnik garantiert dauerhaft straffes Drahtgeflecht
- Einteiliger Siebrahmen aus Guss und nahtloses Maschengelenk verhindern Kreuzkontamination
- Siebrahmen aus Edelstahl mit hoher Formstabilität
- Hohe Korrosionsbeständigkeit und einfache Reinigung dank hochlegiertem Edelstahl
- Hervorragende Produktqualität durch umfangreiche optische Prüfung
- Maximale Stabilität und optimale Abdichtung bei Verwendung in Siebstapeln durch den in der Aussparung platzierten und dafür vorgesehenen O-Ring
- Klare und präzise Beschriftung der Siebe mit vollständiger Rückverfolgbarkeit durch individualisierte Lasergravur
Spezifikation
1 mm | |
DIN ISO 3310/1 | |
Kalibrierungszertifikat | |
200 mm |
Analysesieb | |
Stainless Steel | |
50 mm | |
Stainless Steel |