Learn More
tert-Butyllithium, 1.9-M-Lösung in Pentan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10105433
tert-Butyllithium, 1.9-M-Lösung in Pentan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10105433
800 mL, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10105433
Marke: Thermo Scientific Acros 396548000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 594-19-4, 109-66-0
Summenformel C4H9Li
Molekulargewicht (g/mol) 64.06
MDL-Nummer MFCD00008795
InChI-Schlüssel BKDLGMUIXWPYGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyllithium, t-butyllithium, tbuli, lithium, 1,1-dimethylethyl, t-buli, lithium 2-methylpropane, tert-butyllithium solution, tert butyllithium, t-butyllithiurnMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 638178
SMILES [Li]C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyllithium
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.6900g/mL
Siedepunkt 36.0°C to 38.0°C
Flammpunkt −56°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CLi
Menge 800 mL
Relative Dichte 0.69
IUPAC-Name Lithium(1+)-2-methylpropan-2-id
Formelmasse 64.04
Reinheit (%) 17 to 19% (as BuLi)
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465808 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2024 Catalog Number396541000,396548000
ChargennummerA0425860 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2024 Catalog Number396541000,396548000
ChargennummerA0451506 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/01/2024 Catalog Number396541000,396548000
ChargennummerA0392660 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number396541000,396548000
ChargennummerA0400457 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number396541000,396548000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyllithium, 1.9M solution in pentane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Pyrophore Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
tert-Butyllithium, 1.9-M-Lösung in Pentan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >