Learn More
Tert-Butyl N-(3-formylbenzyl)Carbamat, 90 %, Thermo Scientific™
119.00 € - 541.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 170853-04-0 |
---|---|
Summenformel | C13H17NO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 235.283 |
InChI-Schlüssel | JORXNWZTJLYRQA-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 2794834 |
IUPAC-Name | tert-Butyl-N-[(3-formylphenyl)methyl]carbamat |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=CC(=C1)C=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10310893
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07494CB |
250 mg | Bernsteinfarbene Glasflasche |
119.00 €
250 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10503073
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07494DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
235.00 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10265334
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07494DE |
5 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
541.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
170853-04-0 | |
235.283 | |
2794834 | |
CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=CC(=C1)C=O |
C13H17NO3 | |
JORXNWZTJLYRQA-UHFFFAOYSA-N | |
tert-Butyl-N-[(3-formylphenyl)methyl]carbamat |
Spezifikation
tert-Butyl 3-formylbenzylcarbamate | |
90% | |
tert-butyl 3-formylbenzylcarbamate, tert-butyl n-3-formylphenyl methyl carbamate, tert-butyl 3-formylbenzyl carbamate, 3-aminomethyl benzaldehyde, n-boc protected, 3-formylbenzylamine, n-boc protected, tert-butyl n-3 formylbenzyl carbamate, tert-butyl n-3-formylbenzyl carbamate, tert-butyl3-formylbenzylcarbamate, 3-formylbenzyl carbamic acid tert-butyl ester, 3-formyl-benzyl-carbamic acid tert-butyl ester | |
CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=CC(=C1)C=O | |
235.283 | |
235.28 |
170853-04-0 | |
C13H17NO3 | |
JORXNWZTJLYRQA-UHFFFAOYSA-N | |
tert-Butyl-N-[(3-formylphenyl)methyl]carbamat | |
2794834 | |
90% |