Learn More
Tert-Butyl N-(3-formylbenzyl)Carbamat, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10265334
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 170853-04-0
Summenformel C13H17NO3
Molekulargewicht (g/mol) 235.283
InChI-Schlüssel JORXNWZTJLYRQA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794834
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(3-formylphenyl)methyl]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=CC(=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 3-formylbenzylcarbamate
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Synonym tert-butyl 3-formylbenzylcarbamate, tert-butyl n-3-formylphenyl methyl carbamate, tert-butyl 3-formylbenzyl carbamate, 3-aminomethyl benzaldehyde, n-boc protected, 3-formylbenzylamine, n-boc protected, tert-butyl n-3 formylbenzyl carbamate, tert-butyl n-3-formylbenzyl carbamate, tert-butyl3-formylbenzylcarbamate, 3-formylbenzyl carbamic acid tert-butyl ester, 3-formyl-benzyl-carbamic acid tert-butyl ester
Formelmasse 235.28
Reinheit (%) 90%