Learn More
Tert-Butylalkohol, wasserfrei, 99.5 %, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15424875
Tert-Butylalkohol, wasserfrei, 99.5 %, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424875
50 mL
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
4 x 1 L
Artikelnummer. 15424875
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041857.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
tert-Butyl alcohol is used as a solvent and an ethanol denaturant. It is an active ingredient in paint remover. It acts as an intermediate in the production of methyl tertiary butyl ether and ethyl tertiary butyl ether by reaction with methanol and ethanol. It is also used in the preparation of tert-butyl chloride, tert-butyl hydroperoxide, isobutylene and methyl methacrylate. It serves as a fuel additive as well as a gasoline octane booster.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-65-0
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
MDL-Nummer MFCD00004464
InChI-Schlüssel DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcoholMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
IUPAC-Name 2-Methylpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl alcohol
Namenshinweis Anhydrous
Schmelzpunkt 25°C
Farbe Farblos
Dichte 0.786 g/mL
Siedepunkt 83°C
Flammpunkt 11°C (52°F)
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Strukturformel (CH3)3COH
Brechungsindex 1.387
Menge 50 mL
UN-Nummer UN1120
Beilstein 906698
Merck Index 14,1542
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,ethyl ether and chloroform.
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) 99.5%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerJ15Y932 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2024 Catalog Number041857.M1,041857.AD,041857.AK,041857.K2
ChargennummerJ30P703 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number041857.M1,041857.AD,041857.AK,041857.K2
ChargennummerG28N754 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2023 Catalog Number041857.M1,041857.AD,041857.AK,041857.K2
ChargennummerR05H723 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/11/2022 Catalog Number041857.M1,041857.AD,041857.AK,041857.K2
ChargennummerT30H711 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2022 Catalog Number041857.M1,041857.AD,041857.AK,041857.K2
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl alcohol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: tert-Butyl alcohol
Name des Produkts
Tert-Butylalkohol, wasserfrei, 99.5 %, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen, Thermo Scientific Chemicals >