Learn More
Tert-Butyl-acetoacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
27.64 € - 92.36 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1694-31-1 |
---|---|
Summenformel | C8H14O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 158.2 |
MDL-Nummer | MFCD00008811 |
InChI-Schlüssel | JKUYRAMKJLMYLO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tert-butyl acetoacetate, t-butyl acetoacetate, butanoic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, acetoacetic acid, tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxobutyrate, acetoacetic acid tert-butyl ester, unii-1d3dos61gx, tbaa, 1d3dos61gx, t-butylacetoacetate |
PubChem CID | 15538 |
IUPAC-Name | Tert-Butyl 3-Oxobutanoat |
SMILES | CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10366120
|
Thermo Scientific
107781000 |
100 mL |
27.64 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10020540
|
Thermo Scientific Acros
107785000 |
500 mL |
92.36 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1694-31-1 | |
158.2 | |
JKUYRAMKJLMYLO-UHFFFAOYSA-N | |
15538 | |
CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C |
C8H14O3 | |
MFCD00008811 | |
tert-butyl acetoacetate, t-butyl acetoacetate, butanoic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, acetoacetic acid, tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxobutyrate, acetoacetic acid tert-butyl ester, unii-1d3dos61gx, tbaa, 1d3dos61gx, t-butylacetoacetate | |
Tert-Butyl 3-Oxobutanoat |
Spezifikation
tert-Butyl acetoacetate | |
1694-31-1 | |
Farblos bis hellgelb | |
190°C | |
Echt | |
Glasflasche | |
CH3COCH2CO2C(CH3)3 | |
MFCD00008811 | |
0.97 | |
Solubility in water: 9g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in xylene,miscible with most organic solvents | |
CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C | |
158.2 | |
158.2 | |
Flüssigkeit |
99% | |
-38°C | |
0.9700g/mL | |
76°C | |
96% min. (GC) | |
C8H14O3 | |
1.4190 to 1.421 | |
01,83 | |
tert-butyl acetoacetate, t-butyl acetoacetate, butanoic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, acetoacetic acid, tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxobutyrate, acetoacetic acid tert-butyl ester, unii-1d3dos61gx, tbaa, 1d3dos61gx, t-butylacetoacetate | |
JKUYRAMKJLMYLO-UHFFFAOYSA-N | |
Tert-Butyl 3-Oxobutanoat | |
15538 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 216-904-5
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only