Learn More
Tert-Butyl-acetoacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10020540
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1694-31-1
Summenformel C8H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 158.2
MDL-Nummer MFCD00008811
InChI-Schlüssel JKUYRAMKJLMYLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl acetoacetate, t-butyl acetoacetate, butanoic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, acetoacetic acid, tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxobutyrate, acetoacetic acid tert-butyl ester, unii-1d3dos61gx, tbaa, 1d3dos61gx, t-butylacetoacetate
PubChem CID 15538
IUPAC-Name Tert-Butyl 3-Oxobutanoat
SMILES CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl acetoacetate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -38°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9700g/mL
Siedepunkt 190°C
Flammpunkt 76°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COCH2CO2C(CH3)3
Brechungsindex 1.4190 to 1.421
Menge 500 mL
Fieser 01,83
Relative Dichte 0.97
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 9g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in xylene,miscible with most organic solvents
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit