Learn More
3M™ Nomad™ Terra Heavy Traffic Entrance Matting 8150
For removing and hiding dirt in heavy traffic areas. Durable vinyl loops scrape, trap, and hide dirt & moisture, minimizing re-tracking into the building. Provides resistance to grease and oil. Backed mat can be used for indoor applications and protects floor surfaces.
Marke: 3M™ Nomad™ 7100116697
Weitere Details : Netto-Gewicht : 35.69770kg
Beschreibung
- Vinylschlingen-Abstreifmatten für Eingangsbereiche mit hoher Begehungsfrequenz
- Die offene Schlingenstruktur entfernt, hält und verbirgt Schmutz und Nässe für eine einfache Reinigung
- Matten für den Einsatz im Innen- oder Außenbereich oder in Schächten und Vertiefungen mit hoher Begehungsfrequenz
- Fett- und ölbeständig
Spezifikation
610 x 122 cm | |
Für stark frequentierte Bereiche | |
14 mm | |
122 cm |
Grau | |
Eingangsmatte | |
Vinylschlingen | |
610 cm |