Learn More
Cole-Parmer™ Tensiometer, Kapillarröhrcheninstrument zur Messung der Oberflächenspannung
Schnelle und einfache Bestimmung der Oberflächenspannung anhand des Flüssigkeitsstands im Kapillarröhrchen
Marke: Cole-Parmer™ 59780-90
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durchsichtiges, leicht ablesbares Kapillarröhrchen aus Borosilikatglas
- Der im Lieferumfang enthaltene Gummistopfen zentriert das Kapillarröhrchen aus Glas im äußeren Zylinder.
- Das Gerät umfasst ein graviertes 250-mm-Kapillarröhrchen aus Borosilikatglas (mit Graduierung von 0 bis 10 cm in 1-mm-Schritten) und einem äußeren Rohr.
- Das Kapillarröhrchen wird mithilfe eines Gummistopfens in der Mitte des Außenrohrs positioniert.
- Das äußere Rohr bietet Platz für einen Pipettenballon zum Ablassen von Luft.
Spezifikation
Tensiometer, Kapillarröhrcheninstrument zur Messung der Oberflächenspannung | |
250-mm-Kapillarröhrchen aus Borosilikatglas, Gummistopfen und Außenzylinder |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Tensiometer, Kapillarröhrcheninstrument zur Messung der Oberflächenspannung > Lieferumfang: 250-mm-Kapillarröhrchen aus Borosilikatglas, Gummistopfen und Außenzylinder
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur