Learn More
Testo™ Temperatursonde
Überwachen Sie mit diesen Streifen die Temperatur von sich bewegenden oder kleinen Objekten und überwachen Sie die Transport- und Lagerungstemperaturen langfristig. Testoterm™ Temperaturstreifen können auf eine Vielzahl unterschiedlicher Oberflächen aufgetragen werden und reagieren auf spezifische Temperaturanstiege, indem sie die Farbe innerhalb von 2 bis 3 Sekunden irreversibel ändern.
Marke:  Testo™ 0646 0916
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10282161
  • 49.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Selbstklebende Temperaturstreifen
  • Erhältlich in Heften zu 10 Stück
  • Streifen werden abgezogen und auf das zu messende Objekt angewendet
  • Ändern die Farbe, wenn Schwellenwerte innerhalb von 2 bis 3 Sekunden überschritten werden
Spezifikation
Spezifikation
Selbstklebend
± 1,5 °C
71 °C bis 110 °C
Selbstklebende Temperaturstreifen