Learn More
Buerkle™ Teleskopstange
Die Buerkle™ Teleskopstange/das Teleskoprohr wird über einen praktischen Rastverschluss mit den TeleScoop™ Zubehörteilen für die Probenahme (Winkelbecher, Pendelbecher, Flaschenhalter, Edelstahlbecher und Kescher) verbunden. Für die Probenahme in den Bereichen Industrie zur Wasseraufbereitung.
Marke: Buerkle™ 5355-0450
79.07 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Verschiedene Werkzeuge können an der Teleskopstange befestigt werden
- Hilfsmittel (Winkelbecher, Pendelbecher, Flaschenhalter, Edelstahlbecher und Tauchnetz) werden über ein praktisches Schnappgelenk an der Teleskopstange befestigt.
- Ideal für die Probenahme aus Bädern, Tanks, Schächten, offenen Wasserläufen usw.
- Mit der verstellbaren Teleskopstange aus Aluminium sind Probenahmetiefen von bis zu 6 m erreichbar
- Die Teleskopstangen können nicht radial gedreht werden, wodurch eine noch bessere Handhabung erzielt wird
- Die einzelnen Stangen sind mit einem Endanschlag versehen, sodass eine Stange nicht versehentlich aus einer anderen Stange herausrutschen kann
- Teleskopstange 5355-0280, extrem kurzes Modell – aber bis zu 280 cm ausfahrbar. Passt in jeden Kofferraum!
- Federn aus Edelstahl
Spezifikation
Teleskopstange | |
Not Autoclavable | |
Industrie und Wasseraufbereitung, ideal für die Probenahme aus Bädern, Tanks, Schäften und offenen Wasserläufen, zur Verwendung mit Teleskop-Probenehmer | |
165 bis 450 cm (einstellbar) |
Aluminium | |
3 Stäbe | |
Bürkle Angled beaker, pendulum beaker, bottle holder, stainless steel beaker and dip net |
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Teleskopstange > Länge: 165 bis 450cm; Anzahl der Stäbe: 3
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur