Learn More
Buerkle™ Teleskopstange
Click to view available options
Länge (metrisch):
115 bis 300 cm (einstellbar)
125 bis 250 cm
165 bis 450 cm (einstellbar)
175 bis 600 cm (einstellbar)
65 bis 120 cm (einstellbar)
70 bis 180 cm
95 bis 280 cm (einstellbar)
Enthält:
2 Stäbe
3 Stäbe
4 Stäbe
Packungsgröße:
1 Stück
Beskrivning
- Verschiedene Werkzeuge können an der Teleskopstange befestigt werden
- Hilfsmittel (Winkelbecher, Pendelbecher, Flaschenhalter, Edelstahlbecher und Tauchnetz) werden über ein praktisches Schnappgelenk an der Teleskopstange befestigt.
- Ideal für die Probenahme aus Bädern, Tanks, Schächten, offenen Wasserläufen usw.
- Mit der verstellbaren Teleskopstange aus Aluminium sind Probenahmetiefen von bis zu 6 m erreichbar
- Die Teleskopstangen können nicht radial gedreht werden, wodurch eine noch bessere Handhabung erzielt wird
- Die einzelnen Stangen sind mit einem Endanschlag versehen, sodass eine Stange nicht versehentlich aus einer anderen Stange herausrutschen kann
- Teleskopstange 5355-0280, extrem kurzes Modell – aber bis zu 280 cm ausfahrbar. Passt in jeden Kofferraum!
- Federn aus Edelstahl
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Teleskopstange |
| Material | Aluminium |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Enthält | 2 Stäbe |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Industrie und zur Wasseraufbereitung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Bürkle Angled beaker, pendulum beaker, bottle holder, stainless steel beaker and dip net |
| Länge (metrisch) | 65 bis 120 cm (einstellbar) |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering