Learn More
Technische pH-Pufferlösung, pH 9,21, Mettler Toledo™
Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Menge:
6 x 250 ml
Beschreibung
- pH 9,21
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Zertifizierungen und Gütesiegel
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Blau |
pH | 9.21 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 6 x 250 ml |
Lösungstyp | pH-Pufferlösung |
Geruch | Ohne |
Verpackung | 6 x 250 ml |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Technische pH-Pufferlösung, pH 9,21, Mettler Toledo™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur