Learn More
Traceable™ pH-Puffer-Standards, zertifiziertes Referenzmaterial (CRM)
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Menge:
473 ml
6 x 100 ml
6 x 100 ml
Verpackung:
6 Einwegbehälter à 100 ml
Flasche
pH:
10,012
4,005
7,0
7,00
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | pH-Puffer-Standards |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Calibration |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Geräte und Elektroden |
| pH | 7,00 |
| Physikalische Form | Liquid |
| Menge | 6 x 100 ml |
| Lösungstyp | Pufferlösung |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Die Genauigkeit bei 25 °C entspricht einem pH von ±0010 |
| Verpackung | 6 Einwegbehälter à 100 ml |
| Rückführbarkeit auf NIST | Rückführbar auf NIST |
| Mehr anzeigen |