Learn More
Technische Pufferlösung pH 7
Click to view available options
Menge:
250 ml
1000 ml
Verpackung:
10 Flaschen
1 Flasche
25 Flaschen
Beschreibung
- Präzise und NIST (National Institute of Standards and Technology, USA) Traceable-Zertifikat, in Großpackungsgröße von 250 ml mit integriertem Dosiergefäß-Standardpuffer
- Ungeöffnet bis zu 3 Jahre lang haltbar
- Sparsam im Gebrauch
- Einfachste Handhabung durch Dosiergerät
Spezifikation
Spezifikation
pH | 7 |
Physikalische Form | Flüssigkeits- |
Menge | 250 ml |
Verpackung | 1 Flasche |
Rückführbarkeit auf NIST | Ja |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Zinc acetate dihydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Zinc di(acetate)
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Technische Pufferlösung pH 7 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur