Learn More
TCLP-Standardlösung 1, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11475190
TCLP-Standardlösung 1, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475190
500 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11475190
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036743.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD02091705
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TCLP Standard Solution 1
Konzentration Matrix: 2% HNO3
Menge 500 mL
UN-Nummer UN3264
Physikalische Form Flüssig
Güte Specpure™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1490142 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number036743.AP,036743.AE
Chargennummer13-16498T Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number036743.AP,036743.AE
Chargennummer82-083374G Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number036743.AP,036743.AE
Chargennummer83-084099L Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number036743.AP,036743.AE
Chargennummer213287 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number036743.AP,036743.AE
Name des Produkts
TCLP-Standardlösung 1, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals >