Learn More
Melford Taurine
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
79.10 € - 309.00 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30018860
|
Melford
T38200-500.0 |
500 g |
209.80 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30018858
|
Melford
T38200-100.0 |
100 g |
79.10 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30018859
|
Melford
T38200-1000.0 |
1 kg |
309.00 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
- Substance Name: 2-Aminoethanesulfonic acid
- CAS Number: 107-35-7
- Molecular Formula: C2H7NO3S
- Molecular Weight: 125.15 g/mol
Spezifikation
107-35-7 | |
C2H7NO3S |