Learn More
Melford Taurine
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
Marke:  Melford T38200-100.0
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30018858
  • 79.10 € / 100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
  • Substance Name: 2-Aminoethanesulfonic acid
  • CAS Number: 107-35-7
  • Molecular Formula: C2H7NO3S
  • Molecular Weight: 125.15 g/mol
Spezifikation
Spezifikation
107-35-7
C2H7NO3S
100 g