Learn More
TaqMan™ TaqMan™ Genotypisierungs-Master Mix
Optimiert für die Endpunkt-Fluoreszenzdetektion bei Anwendungen zur SNP-Genotypisierung.
136.00 € - 8940.00 €
Spezifikation
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
PCR-Methode | qPCR |
Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-Polymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10390065
|
TaqMan™
4371353 |
1 x 1 ml |
136.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10025894
|
TaqMan™
4371355 |
1 × 10 ml |
1072.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10610606
|
TaqMan™
4381656 |
2 × 10 ml |
1958.00 €
20 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10742877
|
TaqMan™
4371357 |
1 x 50 ml |
4555.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10239534
|
TaqMan™
4381657 |
2 x 50 ml |
8940.00 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Typische Ansammlungen (Cluster) und eine Vielzahl an Datenangaben (Calls) ermöglichen eine eindeutige Allelunterscheidung
- Validiert für die Verwendung mit TaqMan™ SNP Genotypisierungs-Assays
- Ausgezeichnete Stabilität vor und nach der PCR für Hochdurchsatz-Setups und -Analysen
- Die Reaktionsgröße basiert auf einem Reaktionsvolumen von 50 μl
Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungen zur Genotypisierung, wie z. B. den folgenden:
- Genkandidatenstudien
- Medikamententests
- Krankheits-Assoziationsstudien
- Populationsgenetik
- Genetische Kartierung
- Landwirtschaftliche Anwendungen
Erstklassige Leistung durch ein optimiertes Gemisch (2x)
Genaue Genotypzuordnungen durch bevorzugte Bindung der Allel-spezifischen Sonde an die passende Zielsequenz. TaqMan™ Genotyping Master Mix ermöglicht die spezifische Bindung der Sonde und erreicht so eine herausragende Cluster-Bild-Auflösung. Zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen zählen:
- AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, UP (ultrarein): Enzym für die automatische Heißstart-PCR, das zur Erleichterung des Setup beim Thermocycling aktiv und bei Raumtemperatur inaktiv ist
- Optimierte Komponenten bieten eine hervorragende Spezifität zur Unterscheidung von Allelen
- Passive interne Referenz auf Basis des firmeneigenen ROX™ Farbstoffs ermöglicht eine höhere Präzision auf Applied Biosystems™ Echtzeit-PCR-Geräten
- Einzelne Thermocycling-Bedingung sorgt für gleichbleibende Ergebnisse bei TaqMan™ Assays
Validiert für die Verwendung mit TaqMan™ Genotypisierungs-Assays und -Instrumenten:
- Der TaqMan™ Genotyping Master Mix wurde mit allen Arten von TaqMan™ SNP Genotyping Assays getestet: TaqMan™ Drug Metabolism Genotypisierungs-Assays (Medikamentenstoffwechsel), TaqMan™ SNP Genotypisierungs-Assays und Custom TaqMan™ SNP Genotypisierungs-Assays (benutzerdefinierte Assays)
- Darüber hinaus ist der Master Mix zur Verwendung mit Thermocyclern und Echtzeit-PCR-Systemen von Applied Biosystems™ validiert
Hochdurchsatz-Setup und -Analyse:
- Die Kombination mehrerer kostengünstiger Thermocycler für die PCR und eines einzelnen Echtzeit-PCR-Instruments für Allel-Unterscheidung machen die Hochdurchsatz-SNP-Genotypisierung überschaubarer
- TaqMan™ Genotyping Master Mix verbessert Setup und Analyse bei hohem Durchsatz und bietet eine ausgezeichnete Stabilität bei Raumtemperatur sowohl vor als auch nach der PCR
- Dies bietet die erforderliche Flexibilität für lang andauernde Experimente, die unbeaufsichtigt über Nacht oder über ein Wochenende laufen
Zuverlässige Unterscheidung auch bei schwierigen Zielsequenzen
- Einschränkungen beim Amplifikat-Design erschweren den SNP-Nachweis, insbesondere wenn Ziele zahlreiche Regionen mit hohem GC- oder AT-Gehalt aufweisen
- Die optimierten Komponenten im TaqMan™ Genotyping Master Mix sorgen für enge und gut getrennte Cluster und präzisere Allel-Datenangaben (Calls) im Vergleich zu anderen Mischungen selbst bei anspruchsvollen Zielsequenzen
Wir setzen den Branchenstandard für Qualität:
- Umfassende Analyse- und Funktionstests werden für jede hergestellte Charge von TaqMan™ Genotyping Master Mix durchgeführt, darunter ein TaqMan™ SNP Genotypisierungs-Assay und ein TaqMan™ Drug Metabolism Genotypisierungs-Assay
- Die Ergebnisse werden in einem detaillierten Analysenzertifikat zusammengefasst, das über die Applied Biosystems™ Website erhältlich ist
Bestellinformation
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage. Versandbedingungen: Nasses Eis
Spezifikation
Primer-Sonde | |
qPCR | |
Standard | |
Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 | |
ROX (vorgemischt) | |
Mastergemisch für die Genotypisierung | |
Genotypisierung | |
2 X |
Hoch | |
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase | |
SNP Genotypisierung (Echtzeit-PCR-basiert), CNV (Copy Number Variation) | |
Kopienummernvarianten, SNPs (Unbekannt oder zahlreich), Drogen-metabolisierende Enzyme, SNPs (Bekannt) | |
TaqMan™ | |
Ur (Ultrarein) | |
2X | |
DNA (genomisch) |