Learn More
TaqMan™ TaqMan™ Genotypisierungs-Master Mix
Optimiert für die Endpunkt-Fluoreszenzdetektion bei Anwendungen zur SNP-Genotypisierung.
Marke:  TaqMan™ 4371357
4225.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10742877
Beschreibung
Beschreibung
  • Typische Ansammlungen (Cluster) und eine Vielzahl an Datenangaben (Calls) ermöglichen eine eindeutige Allelunterscheidung
  • Validiert für die Verwendung mit TaqMan™ SNP Genotypisierungs-Assays
  • Ausgezeichnete Stabilität vor und nach der PCR für Hochdurchsatz-Setups und -Analysen
  • Die Reaktionsgröße basiert auf einem Reaktionsvolumen von 50 μl
Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungen zur Genotypisierung, wie z. B. den folgenden:
  • Genkandidatenstudien
  • Medikamententests
  • Krankheits-Assoziationsstudien
  • Populationsgenetik
  • Genetische Kartierung
  • Landwirtschaftliche Anwendungen
Erstklassige Leistung durch ein optimiertes Gemisch (2x)
Genaue Genotypzuordnungen durch bevorzugte Bindung der Allel-spezifischen Sonde an die passende Zielsequenz. TaqMan™ Genotyping Master Mix ermöglicht die spezifische Bindung der Sonde und erreicht so eine herausragende Cluster-Bild-Auflösung. Zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen zählen:
  • AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, UP (ultrarein): Enzym für die automatische Heißstart-PCR, das zur Erleichterung des Setup beim Thermocycling aktiv und bei Raumtemperatur inaktiv ist
  • Optimierte Komponenten bieten eine hervorragende Spezifität zur Unterscheidung von Allelen
  • Passive interne Referenz auf Basis des firmeneigenen ROX™ Farbstoffs ermöglicht eine höhere Präzision auf Applied Biosystems™ Echtzeit-PCR-Geräten
  • Einzelne Thermocycling-Bedingung sorgt für gleichbleibende Ergebnisse bei TaqMan™ Assays
Validiert für die Verwendung mit TaqMan™ Genotypisierungs-Assays und -Instrumenten:
  • Der TaqMan™ Genotyping Master Mix wurde mit allen Arten von TaqMan™ SNP Genotyping Assays getestet: TaqMan™ Drug Metabolism Genotypisierungs-Assays (Medikamentenstoffwechsel), TaqMan™ SNP Genotypisierungs-Assays und Custom TaqMan™ SNP Genotypisierungs-Assays (benutzerdefinierte Assays)
  • Darüber hinaus ist der Master Mix zur Verwendung mit Thermocyclern und Echtzeit-PCR-Systemen von Applied Biosystems™ validiert
Hochdurchsatz-Setup und -Analyse:
  • Die Kombination mehrerer kostengünstiger Thermocycler für die PCR und eines einzelnen Echtzeit-PCR-Instruments für Allel-Unterscheidung machen die Hochdurchsatz-SNP-Genotypisierung überschaubarer
  • TaqMan™ Genotyping Master Mix verbessert Setup und Analyse bei hohem Durchsatz und bietet eine ausgezeichnete Stabilität bei Raumtemperatur sowohl vor als auch nach der PCR
  • Dies bietet die erforderliche Flexibilität für lang andauernde Experimente, die unbeaufsichtigt über Nacht oder über ein Wochenende laufen
Zuverlässige Unterscheidung auch bei schwierigen Zielsequenzen
  • Einschränkungen beim Amplifikat-Design erschweren den SNP-Nachweis, insbesondere wenn Ziele zahlreiche Regionen mit hohem GC- oder AT-Gehalt aufweisen
  • Die optimierten Komponenten im TaqMan™ Genotyping Master Mix sorgen für enge und gut getrennte Cluster und präzisere Allel-Datenangaben (Calls) im Vergleich zu anderen Mischungen selbst bei anspruchsvollen Zielsequenzen
Wir setzen den Branchenstandard für Qualität:
  • Umfassende Analyse- und Funktionstests werden für jede hergestellte Charge von TaqMan™ Genotyping Master Mix durchgeführt, darunter ein TaqMan™ SNP Genotypisierungs-Assay und ein TaqMan™ Drug Metabolism Genotypisierungs-Assay
  • Die Ergebnisse werden in einem detaillierten Analysenzertifikat zusammengefasst, das über die Applied Biosystems™ Website erhältlich ist
Bestellinformation
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage. Versandbedingungen: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lieferung in 2x Konzentration. Der Mix ist für die SNP-Genotypisierung mit TaqMan™ Sonden optimiert und enthält AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase UP (Ultra Pure), dNTPs ohne dUTP, Passive Reference 1 und optimierte Gemischkomponenten. Diese Packung enthält eine 50 ml-Flasche, die für 2.000 Reaktionen mit einem Gesamtvolumen von 50 µl ausreicht.
Lagerung: 2–8 °C
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage (das genaue Verfallsdatum ist auf dem Produkt und COfA aufgedruckt).
Hoch
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase
SNP Genotypisierung (Echtzeit-PCR-basiert), CNV (Copy Number Variation)
Kopienummernvarianten, SNPs (Unbekannt oder zahlreich), Drogen-metabolisierende Enzyme, SNPs (Bekannt)
TaqMan™
Ur (Ultrarein)
Nasseis
2X
DNA (genomisch)
Primer-Sonde
qPCR
Standard
Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7
ROX (vorgemischt)
Mastergemisch für die Genotypisierung
1 x 50 ml
Genotypisierung
2 X
50 ml