Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Reagenzien zur exogenen internen Positivkontrolle
TaqMan™ exogene interne positive Kontrollreagenzien enthalten eine voroptimierte interne Positivkontrolle (IPC) mit vordefinierten Primern und TaqMan™ Sonde.
560.00 € - 2540.00 €
Spezifikation
Format | Röhrchen |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Niedrig |
PCR-Methode | qPCR |
Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
Umweltfreundliche Eigenschaften | Nachhaltige Verpackung |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10085164
![]() |
Applied Biosystems™
4308321 |
1000 Reaktionen |
2540.00 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10753447
![]() |
Applied Biosystems™
4308323 |
200 Reaktionen |
560.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Description
- Vordefinierte Primer und TaqMan™ Sonde machen die Assay-Entwicklung überflüssig
- Leitlinien (Rapid Assay Development Guidelines) können Optimierungszeit verkürzen
- Separate Komponenten sorgen für Flexibilität bei der Assay-Einrichtung
Order Info
Hinweis: Dies ist kein quantitatives Kit und sollte nicht zur Normalisierung verwendet werden. Stattdessen ist dieses Kit für die Unterscheidung von negativen Ergebnissen konzipiert: Ein negativer Call für die Zielsequenz und ein positiver Call für den IPC zeigen an, dass keine Zielsequenz vorhanden ist
Specifications
Röhrchen | |
qPCR | |
Nachhaltige Verpackung | |
TaqMan™ |
Niedrig | |
Standard | |
TAMRA™ Quencher (3'), VIC™ (5') | |
Exogenes internes Positivkontrollreagenz |