Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Reagenzien zur exogenen internen Positivkontrolle
TaqMan™ exogene interne positive Kontrollreagenzien enthalten eine voroptimierte interne Positivkontrolle (IPC) mit vordefinierten Primern und TaqMan™ Sonde.
Marke: Applied Biosystems™ 4308323
292.60 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Applied Biosystems™ TaqMan™ Exogene Interne Positivkontroll-Reagenzien enthalten eine fertig optimierte interne Positivkontrolle (IPC) mit vordefinierten Primern und TaqMan™ Sonde
- Die IPC kann in Proben gegeben werden, um tatsächliche Analyse-Negative von einer PCR-Inhibition zu unterscheiden
- Mit diesem Kit lässt sich Ziel-DNA mit geringer Kopienzahl mit der IPC im selben Röhrchen amplifizieren
- Obwohl die anfängliche Kopienanzahl von Ziel und IPC-DNAs unterschiedlich sein kann, wirkt die Konzentration des IPC-Primers in der PCR-Reaktion einschränkend, so dass die Amplifikationseffizienz der Analysereaktion nicht beeinträchtigt wird
- Vordefinierte Primer und TaqMan™ Sonde machen die Assay-Entwicklung überflüssig
- Richtlinien zur schnellen Assay-Entwicklung können die Optimierungszeit minimieren Separate Komponenten bieten Flexibilität bei der Einrichtung von Assays
- Reagenzien können bei 2 °C bis 4 °C gelagert werden, wenn sie innerhalb eines Monats verbraucht werden sollen
- Andernfalls bei -20 °C bis -25 °C lagern
Hinweis: Dies ist kein quantitatives Kit und sollte nicht zur Normalisierung verwendet werden. Stattdessen dient dieses Kit zur Unterscheidung negativer Ergebnisse: Ein negativer Aufruf der Zielsequenz und ein positiver Aufruf der IPC zeigen an, dass keine Zielsequenz vorhanden ist, und ein negativer Aufruf der Zielsequenz und ein negativer Aufruf der IPC weisen auf eine PCR-Inhibition hin.
Bestellinformation
Hinweis: Dies ist kein quantitatives Kit und sollte nicht zur Normalisierung verwendet werden. Stattdessen ist dieses Kit für die Unterscheidung von negativen Ergebnissen konzipiert: Ein negativer Call für die Zielsequenz und ein positiver Call für den IPC zeigen an, dass keine Zielsequenz vorhanden ist
Spezifikation
• 1 ml 10X Exo IPC-Mix • 120 μl 10X Exo IPC-Block • 200 μl 50X Exo IPC DNA Lagerung bei -20 °C bis -25 °C. Reagenzien können bei 2 bis 4 °C gelagert werden, wenn sie innerhalb eines Monats verbraucht werden sollen. |
|
Niedrig | |
Standard | |
TAMRA™ Quencher (3'), VIC™ (5') | |
TaqMan™ | |
200 reactions | |
200 Reaktionen |
Röhrchen | |
qPCR | |
Nachhaltige Verpackung | |
VIC | |
Exogenes internes Positivkontrollreagenz | |
Trockeneis | |
200 Reaktionen |