Learn More
TaqMan™ TaqMan™ Advanced miRNA cDNA Synthese-Kit
Das Kit nutzt 3'-Poly-A-Polyadenylierung und 5'-Ligation einer Adaptorsequenz zum beidseitigen Erweitern der reifen miRNA vor der reversen Transkription.
Marke: TaqMan™ A28007
307.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Applied Biosystems™ TaqMan™ Advanced miRNA cDNA Synthesis Kit nutzt die universelle chemische Reaktion zur reversen Transkription (RT), um cDNA-Matrizen herzustellen, die mit TaqMan™ Advanced miRNA Assays für den Nachweis und die Quantifizierung reifer menschlicher miRNA in biologischen Proben verwendet werden können.
Das TaqMan Advanced miRNA cDNA Synthesis Kit nutzt 3'-Poly-A-Polyadenylierung und 5'-Ligation einer Adaptorsequenz zum beidseitigen Erweitern der reifen miRNA vor der reversen Transkription. RT-Universalprimer erkennen die an den erweiterten 5'- und 3'-Enden vorhandenen universellen Sequenzen der reiferen miRNAs. Alle reifen miRNAs in der Probe werden in cDNA umgeschrieben
Zur Verbesserung des Nachweises niedrig exprimierter miRNAs wird die cDNA dann mit miR-Amp Universalprimern und dem miR-Amp Master Mix amplifiziert, um die Menge der cDNA für jedes Ziel gleichmäßig zu erhöhen, was die relative Expressionsunterschiede aufrechterhält. Im Gegensatz zur herkömmlichen Preamplifikation erkennen miR-Amp Universalprimer universelle Sequenzen, die allen reifen miRNAs an den 5'- und 3'-Enden hinzugefügt wurden, womit sichergestellt wird, dass keine unverhältnismäßige Amplifikation erfolgt.
- Empfindlichkeit: eine hohe Empfindlichkeit ermöglicht die Quantifizierung niedrig exprimierter miRNAs, insbesondere in biologischen Flüssigkeiten wie Plasma und Serum sowie in Gewebe
- Flexibilität: Die universelle RT-Chemie erzeugt universelle cDNA-Matrizen für sämtliche in der Probe vorhandene miRNAs, was wiederum zu mehr Flexibilität bei Ihrem Studienaufbau führt
- Probeneinsparung: erfordert nur 2 μl Plasma/Serum und erzeugt ausreichend cDNA für 600 qPCR-Reaktionen (20 μl) bzw. 1200 qPCR-Reaktionen (10 μl)
- Spezifität: Der 5'-Ligationsschritt ermöglicht die Unterscheidung von Einzelbasenpaaren entlang der gesamten miRNA-Sequenz, einschließlich schwer zu erkennender Fehlpaarungen am 5'-Ende
- Gold-Standard TaqMan-Chemie: Dieses Kit dient zur Verwendung mit TaqMan™ Advanced miRNA Assays für qPCR, die auf dem branchenweit führenden Bioinformatik-Versuchsplanungs-Pipeline- und Validierungssystem von Thermo Fisher Scientific aufbauen und auch innerhalb eng verwandter miRNA-Familien zu einer hohen Spezifität und minimalen Kreuzreaktivität beitragen.
Bestellinformation
Hinweis: Das TaqMan Advanced miRNA cDNA Synthesis Kit ist nicht mit TaqMan MicroRNA Assays der ersten Generation für qPCR kompatibel. Zur umgekehrten Transkription von miRNA-Targets mit miRNA-spezifischen RT-Primern. Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
• 10X PolyA-Puffer • ATP, 10 mM • PolyA-Enzym, 5U/μl • 5X Ligasepuffer • RNA-Ligase, 10 U/μl • 50 % PEG 8000 • 25X Ligationsadapter • 10X RT-Enzym-Mix • 20X Universal-RT-Primer • dNTP-Mix, 100 mM • 20X miR-Amp Primer-Mix • 5X RT-Puffer • 2X miR-Amp Mastermix Alle bei -5 bis -30 °C lagern, außer 2X miR-Amp Mastermix, der bei 2–8 °C gelagert wird |
|
Hoch | |
Standard | |
42 °C | |
cDNA-Synthese-Kit | |
SuperScript™ III | |
microRNA-Analyse | |
Separate Komponenten | |
10 μl |
Primer-Sonde | |
qPCR | |
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System | |
TaqMan™ | |
50 Reaktionen | |
Trockeneis | |
50 cDNA synthesis reactions / 600 qPCR reactions | |
RNA |