Learn More
Brady™ Mobiler SitePoint-Wagen - leer
Ideal zum Transportieren von Sorptionsmitteln in risikoanfällige Bereiche. Zwei Gummirollen ermöglichen den einfachen Transport des Wagens an den Einsatzort. Perfekt für Wartungsarbeiten, für Baustellen und andere temporäre Einsatzgebiete geeignet.
Marke:  Brady™ 309075
Artikelnummer. 17881705
  • 492.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verfügt über zwei 200-mm-Rollen zum einfachen Transport und Verankerungspunkte zum sicheren Befestigen
  • Äußerst anpassbar
  • Mithilfe von Blechschrauben lassen sich Zubehörartikel an der Rückwand befestigen.
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Vollständig recyclingfähig, beständig gegen Chemikalien
  • Ideal zum Transportieren von Sorptionsmitteln in risikoanfällige Bereiche. Zwei Gummirollen ermöglichen den einfachen Transport des Wagens an den Einsatzort. Perfekt für Wartungsarbeiten, für Baustellen und andere temporäre Einsatzgebiete geeignet. Über drei Verankerungspunkte an der Unterseite lässt sich der Wagen sicher am Boden befestigen, sodass er nicht unerlaubt bewegt werden kann.
Spezifikation
Spezifikation
SPHS1-BB1-YE
26.4 gal.
MDPE
Spill Kit
5.95 x 75.5 cm
5.95 cm
75.5 cm
5.95 cm
26.5 kg
Yellow, White
100 L
Spill Kit
Beverage and Food Processing, Chemical, Healthcare, Maritime, Oil and Gas, Pharmaceutical, Warehouse
2.3 in.
29.724 in
172.5 cm
58.4 lb.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Brady™ Mobiler SitePoint-Wagen - leer > Absorbents SitePoint Empty Mobile Unit; Capacity (Metric): 100 L