Learn More
Cytiva Taq DNA-Polymerase (geklont)
Für PCR und andere Verfahren, die DNA-Polymeraseaktivität bei höheren Temperaturen benötigen
127.51 € - 687.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 100 mM Tris HCl, pH 9, 15 mM MgCl2 und 500 mM KCl. Aufbewahrung bei -20 °C |
---|---|
pH | 7,5 |
Reinheits- oder Qualitätsgrad | Frei von nachweisbarer unspezifischer Nuklease und Taq I-Restriktionsendonuklease-Aktivitäten. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-PCR |
Konzentration | 5000 E/ml |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10371425
|
Cytiva
27-0798-04 |
250U |
127.51 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10764237
|
Cytiva
27-0798-05 |
4 x 250 E | N/A | ||||||
10629275
|
Cytiva
27-0798-06 |
10 x 250 E |
687.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Description
Eine Einheit bindet 10 nmol Gesamtnukleotide in säureunlöslichem Material in 30 min bei 70 °C in einem Gesamtvolumen von 50 μl ein.
- Reinheitsgrad: Frei von nachweisbarer unspezifischer Nuklease und Taq I-Restriktionsendonuklease-Aktivitäten.
- Konzentration: 5000 Einheiten/ml
- Durchführung von Funktionstests: Getestet in PCR
- Speicherpuffer 50 Millimolar Tris-HCl (pH 7.5), 5 Millimolar DTT, 0.1 Millimolar EDTA, 50 %iges Glycerin, Stabilisatoren
Specifications
100 mM Tris HCl, pH 9, 15 mM MgCl2 und 500 mM KCl. Aufbewahrung bei -20 °C | |
Frei von nachweisbarer unspezifischer Nuklease und Taq I-Restriktionsendonuklease-Aktivitäten. | |
5000 E/ml |
7,5 | |
Standard-PCR |
Safety and Handling
Product Identifier
Hazard Statement
Supplemental information
- Taq DNA Polymerase (cloned), 250 units
Hazard Statement
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Supplemental information
- UNKNOWN ACUTE-1.6 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 1.6% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.