Learn More
Cytiva Taq DNA-Polymerase (geklont)
Für PCR und andere Verfahren, die DNA-Polymeraseaktivität bei höheren Temperaturen benötigen
Marke:  Cytiva 27-0798-04
121.13 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10371425
  • 127.51 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Eine Einheit bindet 10 nmol Gesamtnukleotide in säureunlöslichem Material in 30 min bei 70 °C in einem Gesamtvolumen von 50 μl ein.
  • Reinheitsgrad: Frei von nachweisbarer unspezifischer Nuklease und Taq I-Restriktionsendonuklease-Aktivitäten.
  • Konzentration: 5000 Einheiten/ml
  • Durchführung von Funktionstests: Getestet in PCR
  • Speicherpuffer 50 Millimolar Tris-HCl (pH 7.5), 5 Millimolar DTT, 0.1 Millimolar EDTA, 50 %iges Glycerin, Stabilisatoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 mM Tris HCl, pH 9, 15 mM MgCl2 und 500 mM KCl. Aufbewahrung bei -20 °C
Frei von nachweisbarer unspezifischer Nuklease und Taq I-Restriktionsendonuklease-Aktivitäten.
Standard-PCR
7,5
250U
5000 E/ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Taq DNA Polymerase (cloned), 250 units
Gefahrenhinweis
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Ergänzende Informationen
  • UNKNOWN ACUTE-1.6 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 1.6% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.