Learn More
Tantaldraht, 2.0 mm (0.08 Zoll) Durchmesser, geglüht, 99.95 % (Metallbasis ohne Nb), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11355808
Tantaldraht, 2.0 mm (0.08 Zoll) Durchmesser, geglüht, 99.95 % (Metallbasis ohne Nb), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355808
25 cm
Click to view available options
Menge:
25 cm
100 cm
500 cm
Artikelnummer. 11355808
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010354.BU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum wire
Menge 25 cm
Reinheit (%) 99.95%
Verpackung in Schrumpffolie verpackt
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX08K035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog Number010354.BY,010354.CC,010354.BU
ChargennummerZ13K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number010354.BY,010354.CC,010354.BU
ChargennummerU27K025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2024 Catalog Number010354.BY,010354.CC,010354.BU
ChargennummerR03I028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog Number010354.BY,010354.CC,010354.BU
ChargennummerM22E043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010354.BY,010354.CC,010354.BU
Name des Produkts
Tantaldraht, 2.0 mm (0.08 Zoll) Durchmesser, geglüht, 99.95 % (Metallbasis ohne Nb), Thermo Scientific Chemicals >